Learn More
Poulten Graf™ Jeringa Luer-Lock de vidrio Fortuna™ Optima™
Código de producto. 10252111
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10252111 10 ml cada uno
10262151 1 ml cada uno
10383851 2 ml cada uno
10353951 20 ml cada uno
10249160 30 ml cada uno
10538321 50 ml 1 PCS
10507941 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10252111 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor 7 14037
Edge
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas Luer-Lock de vidrio Poulten Grafoil™ Fortuna™ Optima™ se suministran con un pistón intercambiable.
  • Cumple con las normas CE e EN 46001.
  • Fabricadas con vidrio Durobax™
  • Con graduación permanente en ámbar
  • Resistente a ácidos y álcalis 
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE EN 46001
Material Vidrio de borosilicato
Descripción Graduación en ámbar
Tipo de producto Jeringa Luer-lock de vidrio
Graduaciones 0,2 ml
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí