Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| p-terfenilo-d14 | 1718-51-0 | 500 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fortification Solution |
| Envase | Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml |
| CAS | 1718-51-0, 75-09-2 |
| % mín. CAS | 0.05, 99.95 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| % máx. CAS | 0.05, 99.95 |
| Métodos | For US EPA Method 525 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methylene Chloride |
| Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación
- Fortification Solution
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio