Learn More
Forsythoside B, TRC
Código de producto. 30396480
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30396480 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30396480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70200525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forsythoside B
CAS 81525-13-5
Fórmula molecular C34H44O19
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl O-D-apio-beta-D-furanosyl-(1-6)-O-[6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl-(1-3)]-beta-D-glucopyranoside 4-[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoate], (E)-
Fórmula InChI InChI=1S/C34H44O19/c1-15-24(41)25(42)26(43)32(50-15)53-29-27(44)31(47-9-8-17-3-6-19(37)21(39)11-17)51-22(12-48-33-30(45)34(46,13-35)14-49-33)28(29)52-23(40)7-4-16-2-5-18(36)20(38)10-16/h2-7,10-11,15,22,24-33,35-39,41-46H,8-9,12-14H2,1H3/b7-4+/t15-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34+/m0/s1
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]4OC[C@](O)(CO)[C@H]4O)[C@H]2OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[[(2R,3R,4R)-3,4-dihidroxi-4-(hidroximetil)oxolan-2-il]oximetil]-6-[2-(3,4-dihidroxifenil)etoxi]-5-hidroxi-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il] (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 756.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 756.2477