Learn More
Forskolin, MedChemExpress
Código de producto. 16491176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491176 200 mg 200 miligramos
16446746 100 mg 100 miligramos
16432577 50 mg 50 miligramos
16406478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15371
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Forskolin (Coleonol) is a potent adenylate cyclase activator with an IC50 of 41 nM and an EC50 of 0.5 μM for type I adenylyl cyclase.
Forskolin is also an inducer of intracellular cAMP formation. Forskolin induces differentiation of various cell types and activates pregnane X receptor (PXR) and FXR. Forskolin exerts a inotropic effect on the heart, and has platelet antiaggregatory and antihypertensive actions. Forskolin also induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forskolin
CAS 66575-29-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34O7
Cantidad 200 mg
Sinónimo Coleonol Colforsin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@]2(O)[C@]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C)(C)CC[C@H](O)[C@@]32C)(C)O[C@@](C)(C=C)C1
Peso molecular (g/mol) 410.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death