Learn More
Forskolina, (de Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Código de producto. 11446071 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446071 1 mg 1 miligramo
11456071 5 mg 5 miligramos
11466071 10 mg 10 miligramos
11476071 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11446071 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219066901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 1 miligramos
    Ahorro 1.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 66575-29-9
Fórmula molecular C22H34O7
Peso molecular (g/mol) 410.507
Número MDL MFCD00082317
Clave InChI OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Sinónimo forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
Nombre IUPAC [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenil-6,10,10b-trihidroxi-3,4a,7,7,10a-pentametil-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahidro-2H-benzo[f]cromen-5-il] acetato
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forskolin
Nombre de nota from Coleus forskohlii
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9775
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.5
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Forskoli
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.