Learn More
Forskolina (de Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Código de producto. 10615445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615445 50 mg Vidrio ámbar 50 miligramos
11453074 1 mg Vidrio ámbar 1 miligramo
11473074 5 mg Vidrio ámbar 5 miligramos
11463074 10 mg Vidrio ámbar 10 miligramos
10556394 25 mg Vidrio ámbar 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10615445 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor BP252050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Añadir a la cesta
La forskolina es un reactivo de biología molecular. La forskolina funciona como antihipertensivo y vasodilatador. Activador de adenilciclasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66575-29-9
Fórmula molecular C22H34O7
Peso molecular (g/mol) 410.507
Clave InChI OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Sinónimo forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
Nombre IUPAC [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenil-6,10,10b-trihidroxi-3,4a,7,7,10a-pentametil-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahidro-2H-benzo[f]cromen-5-il] acetato
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Forskolin
Nombre de nota De Coleus forskohlii
Color Blanco
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 2460
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.5
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Forskolin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.