Learn More
R&D Systems™ Forskolin
Código de producto. 18734277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18734277 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18734277 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB1099RMU/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.46€
    483.00€ / 10 miligramos
    Ahorro 51.46€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Forskolin synthesized to Ancillary Material Grade
TB1099-RMU is an Ancillary Material Grade version of Forskolin (Cat. No. 1099). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (3 R,4 aR,5 S,6 S,6 AS,10 S,10 aR,10 bS)-5-(Acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10 b-trihydroxy-3,4 A,7,7,10 A-pentamethyl-1 H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one
CAS 66575-29-9
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Adenylyl Cyclase Activators
Fórmula molecular C22H34O7
Pureza 0.98