Learn More
STEMCELL Technologies Forskolin
Descripción
- Forskolin is a cell-permeable diterpene that directly activates adenylyl cyclase (IC50 = 41 nM), the enzyme that produces cyclic adenosine monophosphate (cAMP), which as a result raises cAMP levels in the cell
- cAMP is an important second messenger involved in many signal transduction pathways, including activation of protein kinase A (PKA; Awad et al.; Robbins et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 66575-29-9 |
| Sinónimo | Coleonol; HL 362; L 75-1362B; NSC 357088; NSC 375489 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C22H34O7 |
| Pureza | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?