Learn More
Foropafant, MedChemExpress
Descripción
Foropafant (SR27417) highly potent, competitive, selective and orally active antagonist of platelet-activating factor (PAF) receptor, with a Ki value of 57 pM for [3H]PAF binding, at least 5-fold lower than that of unlabeled PAF itself. Foropafant potently inhibits PAF-induced aggregation of rabbit and human platelets.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Foropafant |
| CAS | 136468-36-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H40N4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SR27417 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (215.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C2=CSC(=N2)N(CCN(C)C)CC2=CC=CN=C2)C(=C1)C(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 464.72 |
| Mostrar más |