Learn More
(Formilmetilen)trifenilfosforano, 97 %, puede contener hasta un 3% de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498900 100 g 100 g
11419223 10 g 10 g
11488900 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11709.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.329 g/mol
(Formylmethylene)triphenylphosphorane is used as Wittig reagent. It is also used as Pharmaceutical Intermediates. It is employed as raw material in organic Synthesis, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (formilmetilen)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig. También se utiliza como intermedio farmacéutico. Se emplea como materia prima en la síntesis orgánica y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a - 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2136-75-6
Fórmula molecular C20H17OP
Peso molecular (g/mol) 304.329
Número MDL MFCD00006994
Clave InChI CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
Nombre IUPAC 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 183°C to 188°C
Cantidad 100 g
Beilstein 523797
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.33
Porcentaje de pureza 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta ≈3% de agua