Learn More
(Formilmetilen)trifenilfosforano, 97 %, puede contener hasta un 3% de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419223 10 g 10 g
11488900 25 g 25 g
11498900 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11709.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.329 g/mol
(Formylmethylene)triphenylphosphorane is used as Wittig reagent. It is also used as Pharmaceutical Intermediates. It is employed as raw material in organic Synthesis, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (formilmetilen)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig. También se utiliza como intermedio farmacéutico. Se emplea como materia prima en la síntesis orgánica y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a - 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2136-75-6
Fórmula molecular C20H17OP
Peso molecular (g/mol) 304.329
Número MDL MFCD00006994
Clave InChI CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
Nombre IUPAC 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Punto de fusión 183°C to 188°C
Cantidad 10 g
Beilstein 523797
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.33
Porcentaje de pureza 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta ≈3% de agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde