Learn More
Ribótida de formilglicinamida (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formylglycinamide Ribotide |
| CAS | 349-34-8 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N2 O9 P |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 2-(Formylamino)-N-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)acetamide, 2-Formamido-N-β-D-ribofuranosylacetamide 5'-(Dihydrogen phosphate), 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide, FGAR, Formylglycinamide Ribonucleotide, N-Formylglycinamide Ribonucleotide, Phosphoribosylformylglycinamide, α-N-Formylglycinamide Ribonucleotide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15N2O9P/c11-3-9-1-5(12)10-8-7(14)6(13)4(19-8)2-18-20(15,16)17/h3-4,6-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)(H2,15,16,17)/t4-,6-,7-,8?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)C(NC(=O)CNC=O)O[C@@H]1COP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno de [(2R,3S,4R)-5-[(2-formamidoacetil)amino]-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.052 |