Learn More
Ácido de Formyl Meldrum, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formyl Meldrum's Acid |
| CAS | 15568-87-3 |
| Fórmula molecular | C7H8O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(Hydroxymethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, (Hydroxymethylene)-malonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O5/c1-7(2)11-5(9)4(3-8)6(10)12-7/h3,8H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)C(=CO)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-(hidroximetilideno)-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0372 |