Learn More
Formil ciprofloxacina, TRC
Código de producto. 30135144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135144 5 mg 5 miligramos
30136586 25 mg 25 miligramos
30007051 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6989505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93594-39-9
Fórmula molecular C18 H18 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 359.35
Sinónimo 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, BAY-p 9357, N-Formylciprofloxacin
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6-fluoro-7-(4-formilpiperazina-1-il)-4-oxoxinoline-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)C=O)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formyl Ciprofloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1281
Porcentaje de pureza >95%