Learn More
Formotión 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30317013 1 mL
1 options
Código de producto. 30317013 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13920000AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formothion
CAS 2540-82-1
Nombres de analitos o componentes Formothion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H12 N O4 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-formyl-2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), Aflix, Anthio, Anthio 25, Anthio 33, CP 53926, ENT 27257, Formothion, O,O-Dimethyl S-(N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, O,O-Dimethyl dithiophosphorylacetic acid N-methyl-N-formylamide, O,O-Dimethyl phosphorodithioate N-formyl-2-mercapto-N-methylacetamide S-ester, S 6900, S 6900 (insecticide), S-(N-Formyl-N-methylcarbamoylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate, Toprose
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C)C=O
Nombre IUPAC 2-dimetoxifosfinotioilsulfanil-N-formil-N-metilacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 257.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9945 g/mol