Learn More
Formoterol O-Beta-D-Glucuronide (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30006235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006235 1 mg 1 miligramo
30009196 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6934101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615551-59-2
Fórmula molecular C25 H32 N2 O10
Peso molecular (g/mol) 520.53
Sinónimo 2-(Formylamino)-4-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1RS)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-formamido-4-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(1R)-2-(4-metoxifenil)-1-metil-etil]amino]etil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxi-tetrahidropirano-2-ácido carboxílico
SMILES COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c(NC=O)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formoterol O-beta-D-Glucuronide (mixture of diastereomers)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N2O10/c1-13(9-14-3-6-16(35-2)7-4-14)26-11-18(29)15-5-8-19(17(10-15)27-12-28)36-25-22(32)20(30)21(31)23(37-25)24(33)34/h3-8,10,12-13,18,20-23,25-26,29-32H,9,11H2,1-2H3,(H,27,28)(H,33,34)/t13-,18+,20+,21+,22-,23+,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.206