Learn More
Formoterol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formoterol (mixture of diastereomers) |
| CAS | 128954-45-0 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMILES | COc1ccc(CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[1-(4-metoxifenil)propan-2-ilamino]etil]fenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 344.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1736 |