Learn More
Formoterol, Mikromol™
Descripción
Formoterol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formoterol |
| CAS | 73573-87-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Formoterol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, Atimos, Eformoterol, Fluir, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-, Formatris Novolizer, Formoterol, Innovair, Oxis, Perforomist, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, (+/-)Formoterol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-5-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(2R)-1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]etil]fenil]formamida |
| Mostrar más |