Learn More
Fumarato de formoterol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30133200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133200 100 mg 100 miligramos
30007699 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF693401100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169375-55-7
Fórmula molecular C19H24N2O4 • C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 460.48
Sinónimo N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-formamide (2E)-2-Butenedioate Salt, Formoterol Hemifumarate
Nombre IUPAC Ácido fumárico N-(2-hidroxi-5-(1-hidroxi-2-((1-4-metaxifenil)propan-2-il)amino)etil)fenil)formamida
SMILES OC(CNC(C)CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=CC=C(O)C(NC=O)=C2.O=C(/C=C/C(O)=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formoterol Fumarate (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O4.C4H4O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.18