Learn More
Formoterol Fumarate Dihidrat, TRC
Código de producto. 30041221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041221 25 mg 25 miligramos
30041218 100 mg 100 miligramos
30040817 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69340025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183814-30-4
Fórmula molecular 2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O
Peso molecular (g/mol) 840.91
Sinónimo Formoterol Fumarate Dihydrate, Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, (2E)-2-butenedioate (2:1), hydrate (1:2), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, rel-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), dihydrate (9CI), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (R*,R*)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), dihydrate
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; N-[2-hidroxi-5-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(2R)-1-(4-metoxifenil)propano-2-il]amino]etil]fenil]formamida; dihidrato
SMILES O.O.COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formoterol fumarate dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m11.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 840.3793
Porcentaje de pureza >95%