Learn More
Formoterol EP Impureza G (como hidrocloruro), Mikromol
Código de producto. 30461189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461189 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461189 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0447.070025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Formoterol EP Impureza G (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyamphetamine (hydrochloride)
CAS 3706-26-1
Nombres de analitos o componentes 4-Methoxyamphetamine (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. G (EP), Formoterol Imp. G (EP), (2RS)-1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. G (EP) as Hydrochloride, PMA HCl, p-Methoxyamphetamine Hydrochloride, Formoterol Related Compound G as Hydrochloride, Formoterol Fumarate Dihydrate Impurity G as Hydrochloride, Formoterol Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)propan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 201.693
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.092 g/mol