Learn More
Impureza B de formoterol EP, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxy-5-((1RS)-1-hydroxy-2-((2-(4-methoxyphenyl)ethyl)amino)ethyl)phenyl)formamide |
| CAS | 1224588-66-2 |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Formoterol EP Impurity B, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide, 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]formanilide, Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O4/c1-24-15-5-2-13(3-6-15)8-9-19-11-18(23)14-4-7-17(22)16(10-14)20-12-21/h2-7,10,12,18-19,22-23H,8-9,11H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccc(CCNCC(O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[2-(4-metoxifenil)etilamino]etil]fenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 330.378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.158 |