Learn More
Formononetina, TRC
Código de producto. 30132416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132416 1 g 1 g
30132729 5 g 5 g
17972395 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6932001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 485-72-3
Fórmula molecular C16 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 268.26
Sinónimo Formononetin
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-metoxifenil)cromeno-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formononetin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0736