Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Código de producto. 16471496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471496 200 mg 200 miligramos
16448888 10 mg 10 miligramos
16422366 500 mg 500 miligramos
16419026 100 mg 100 miligramos
16404787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formononetin
CAS 485-72-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo Biochanin B Flavosil Formononetol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 268.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.26
Porcentaje de pureza 97.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease