Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Descripción
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formononetin |
| CAS | 485-72-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Biochanin B Flavosil Formononetol |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM) |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 268.26 |
| Mostrar más |