Learn More
Formononetina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235341 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10235341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342480010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formononetin
Nombre de nota 99%
CAS 485-72-3
Punto de fusión 256.0°C to 260.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H12O4
Número MDL MFCD00016948
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4271
Sinónimo formononetin, biochanin b, formononetol, 7-hydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4'-o-methyldaidzein, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, unii-295dqc67bj, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl
Clave InChI HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC=C2C1=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-metoxifenil)-4H-cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 268.27
PubChem CID 5280378
ChEBI CHEBI:18088
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formononetin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.