Learn More
Formononetina 7-O-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30138702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138702 100 mg 100 miligramos
30012677 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF693210100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18524-03-3
Fórmula molecular C22 H20 O10
Peso molecular (g/mol) 444.39
Sinónimo 3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(p-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Formononetin Glucuronide, Formononetin-7-O-Glucuronide
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)C(=O)O)ccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formononetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)14-9-30-15-8-12(6-7-13(15)16(14)23)31-22-19(26)17(24)18(25)20(32-22)21(27)28/h2-9,17-20,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1056