Learn More
Ácido fórmico, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic Acid |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Densidad | 1,22 g/ml a 25 °C |
| Cantidad | 1L |
| Límite de explosión | 0,57 |
| Temperatura de inflamación | 49 °C (120,2 °F) |
| Punto de ignición | 1004 °F |
| Fórmula lineal | HCOOH |
| Densidad del vapor | 1,6 (frente a aire) |
| Número UN | 1779 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.