Learn More
Ácido fórmico-OD (95 % p/p en D2O), CDN
Código de producto. 30319321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30319321 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319321 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND02445G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid-d
CAS 917-71-5
Disolvente o matriz D2O
Fórmula molecular C D H O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Formic-d acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid
Fórmula InChI InChI=1 S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
SMILES [2 H]C(=O)O
Nombre IUPAC ácido deuterofórmico
Peso molecular (g/mol) 47.0315
Formula Weight (peso de la fórmula) 47.0118 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 95 %