Especificaciones
| Nombre del elemento | Ácido fórmico |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Reactivo de emparejamiento de iones |
| Cantidad | 2 mL |
| Formulación | Ácido fórmico al 99% |
| Para utilizar con | LC/MS |