Learn More
Ácido fórmico, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280965 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 ml
5 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280965 10 x 1 mL 1 ml
30280953 1 mL 1 ml
30280969 2 mL 2 ml
30280955 5 mL 5 ml
30280925 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30280965 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T0011710X1
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido fórmico
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Reactivo de emparejamiento de iones
Cantidad 10 x 1 mL
Formulación Ácido fórmico al 99%
Para utilizar con LC/MS