Learn More
Hidracida de ácido fórmico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452707 100 g 100 g
11442707 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14901.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Formic acid hydrazide is used as a precursor in the preparation of 1,2,4-triazole derivatives. It is also used in the synthesis of 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione, which is an anticancer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidracida de ácido fórmico se utiliza como precursor en la preparación de derivados de 1,2,4-triazol. También se utiliza en la síntesis de 6-N-formilamino-12,13-dihidro-1,11-dihidroxi-13(beta-D-glucopiranosil)-5H-indolo[2,3-a]-pirrolo[3,4-c]carbazol-5,7(6H)-diona, que es un antineoplásico.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-84-0
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00007589
Clave InChI XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
Nombre IUPAC formohidrazida
SMILES C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid hydrazide
Punto de fusión 55°C to 59°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 635759
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazinecarboxaldehyde