Learn More
Ácido fórmico, aditivo eluent para LC-MS, Solstice
Código de producto. 15655840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 ml
1 L
1 l
Envase:
Ampolla
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
50 ml
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15655840 1 l Frasco de vidrio 1 litro
15658430 10 x 1 ml Ampolla paquete de 10
15665840 50 mL Glass Bottle 50 ml
15675840 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
15645840 1 L Frasco de plástico 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15655840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 563021LGL
Promoción Solstice CHROMASOLV
Usar código promocional 27944
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Aditivo eluyente para LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Densidad 1,22 g/ml a 25 °C
Cantidad 1 l
Límite de explosión 0,57
Temperatura de inflamación 49 °C (120,2 °F)
Punto de ignición 1004 °F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCOOH
Densidad del vapor 1,6 (frente a aire)
Número UN UN1779
Presión de vapor 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,03g/mol
Porcentaje de pureza 98% (T)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.