Learn More
Ácido Fórmico-D2 (95% en peso y peso en D2O), TRC
Código de producto. 30402989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402989 10 g
30392739 1 g
30404885 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69290310G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-42-3
Fórmula molecular CD2O2
Peso molecular (g/mol) 48.04
Sinónimo Formic Acid-d2, Perdeuterioformic Acid-d2
SMILES [2H]OC(=O)[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid-d2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95