Learn More
Ácido fórmico-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic Acid-d |
| CAS | 925-94-0 |
| Fórmula molecular | CHDO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formic Acid-O-d, Formic Acid-O-d1, Methanoic Acid (HCO2D) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD |
| SMILES | O=CO[2H] |
| Nombre IUPAC | Formato de deuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 47.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 47.01 |