Learn More
Ácido fórmico-D (< 5% H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic-d acid |
| CAS | 917-71-5 |
| Fórmula molecular | C D H O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Formic-d acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Deuterioformic acid, Formic-D acid, Formic acid-d1, Formic-d1 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D |
| SMILES | [2H]C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido deuterofórmico |
| Peso molecular (g/mol) | 47.0315 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 47.0118 |