Learn More
Formic Acid, ACS Reagent, 88 to 91%, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15695380
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Poly Bottle
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
formic acid
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
formic acid
C(=O)O
ACS Reagent, 88-91%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Formic acid
pH Acidic
Punto de fusión 4°C
Punto de ebullición ∼100.4°C
Color Colorless
Aspecto Liquid
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Información de solubilidad Water soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03g/mol
Porcentaje de pureza 88 to 91%
Densidad 1.22g/mL at 25°C
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 12% to 38%
Temperatura de inflamación 48°C (118.4°F)
Punto de ignición 1004°F
Olor Stinging
Envase Poly Bottle
Índice de refracción n20/D 1.370
Densidad del vapor 1.6 (vs air)
Presión de vapor 44.8mmHg (20°C)