Learn More
Ácido fórmico, ACS, >96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
4 x 500g
Tamaño de la unidad:
2 Kg
2000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338058 500g 500 g
11358058 2kg 2 Kg
11348058 4 x 500g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036617.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Used as a hydrogen source, as a reducing agent and is used in tanning and dye fixing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión De 7 °C a 9 °C
Punto de ebullición De 100 °C a 101 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo >96+%
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Índice Merck 14,4241
Información de solubilidad Miscible with water. Partially miscible in toluene,xylene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado ACS
Densidad 1.220 g/mL
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación 50 °C (156 °F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,371
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid, ACS, 96+%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid