Learn More
Ácido fórmico, ACS, 88+%
Descripción
Se utiliza principalmente como agente antibacteriano conservante en la alimentación del ganado, en el teñido de textiles, en el curtido de cueros y en la galvanoplastia. En la industria avícola, a veces se agrega al alimento para matar la bacteria E. coli. Actúa como agente reductor para la reducción catalítica de nitrato en agua.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic acid |
| Punto de fusión | De 7 °C a 9 °C |
| Punto de ebullición | De 100 °C a 101 °C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.220 g/mL |
| Cantidad | 4 x 500 ml |
| Temperatura de inflamación | 50 °C (156 °F) |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1,371 |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación