Learn More
Ácido fórmico, ACS, 88+%
Código de producto. 11435180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2L.
4 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
2 litros
2000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435180 500mL. 500 ml
11445180 4 x 500 ml 2000 ml
11327968 2L. 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036504.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mol
Se utiliza principalmente como agente antibacteriano conservante en la alimentación del ganado, en el teñido de textiles, en el curtido de cueros y en la galvanoplastia. En la industria avícola, a veces se agrega al alimento para matar la bacteria E. coli. Actúa como agente reductor para la reducción catalítica de nitrato en agua.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid
Punto de fusión De 7 °C a 9 °C
Punto de ebullición De 100 °C a 101 °C
Fórmula lineal HCOOH
Número UN 1779
Beilstein 1209246
Índice Merck 14,4241
Información de solubilidad Miscible in water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible in benzene,toluene and xylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza ≥88%
Grado ACS
Densidad 1.220 g/mL
Cantidad 500mL.
Temperatura de inflamación 50 °C (156 °F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,371
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid, ACS, 88%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid
RU– Solo para uso en investigación