Descripción
- Gradiente de LC con detección de matriz de diodos (AU), solución acuosa al 0,1 % (v/v):
- a 220 nm (máx. 0,002)
- a 254 nm (máx. 0,002)
- Prueba de idoneidad de gradientes LC-MS (TIC, de 100 a 2000 m/z), solución acuosa al 0,1 % (v/v):
- Impurezas sensibles positivas ESI-MS (como la reserpina) máx. 50 ppb
- Absorbancia ultravioleta, solución acuosa al 0,1 % (v/v) (ruta de 1,00 frente al agua):
- a 240 nm (máx. 0,1)
- a 260 nm (máx. 0,01)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 mL |
| Temperatura de inflamación | de 69 °C |
| Residuos después de la evaporación | máx. 20 ppm |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | mínimo 99% |
| Número UN | 1779 |