Learn More
Ácido fórmico ≥99 %, Reactivo de LC-MS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10103742 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10103742 10 mL cada uno
15508664 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103742 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9820.0010AM
Probado para UHPLC-MS
  • Gradiente de LC con detección de matriz de diodos (AU), solución acuosa al 0,1 % (v/v):
    • a 220 nm (máx. 0,002)
    • a 254 nm (máx. 0,002)
  • Prueba de idoneidad de gradientes LC-MS (TIC, de 100 a 2000 m/z), solución acuosa al 0,1 % (v/v):
    • Impurezas sensibles positivas ESI-MS (como la reserpina) máx. 50 ppb
  • Absorbancia ultravioleta, solución acuosa al 0,1 % (v/v) (ruta de 1,00 frente al agua):
    • a 240 nm (máx. 0,1)
    • a 260 nm (máx. 0,01)
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.03
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methanoic acid 100%
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES OC=O
Especificaciones
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Número UN 1779
Cantidad 10 mL
Temperatura de inflamación de 69 °C
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación máx. 20 ppm