Learn More
Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic acid |
| Densidad | 1.2200g/mL |
| Cantidad | 25mL |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | De 1,3701 a 1,3721 (20 °C, 589 nm) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Fórmula lineal | HCO2H |
| Presión de vapor | Presión de vapor: 44 mbar a 20 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Formic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.