Learn More
Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mL
250 ml
1 l
2.5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 ML
250 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071620 1 l Frasco de plástico 1 LT
10705031 25mL Frasco de plástico 25 ML
10285711 250 ml Frasco de plástico 250 ML
10796341 2.5 l Frasco de plástico 2.50 litro
11984881 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10071620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    49.50€ / 1 litros
    Ahorro 4.60€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Densidad 1.2200 g/ml
Cantidad 1 l
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1,3701 a 1,3721 (20 °C, 589 nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal HCO2H
Presión de vapor Presión de vapor: 44 mbar a 20 °C
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Índice Merck 15, 4269
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.