Especificaciones
| pH | 2,1 |
| Punto de fusión | 8 °C |
| Punto de ebullición | 101 °C |
| Color | Incolora |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 46,02g/mol |
| Cantidad | 2,5 l |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 44 mbar a 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formic acid 98/100%
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.