Learn More
Ácido fórmico, al 98-100 %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10785711 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
25 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785711 1 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10559570 500mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10141570 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
10792354 25L. Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10785711 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1900/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    61.20€ / 1 litros
    Ahorro 49.80€
    44% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CH₂O₂, número CAS: 64-18-6, ácido formílico, mirmicilo, ácido fórmico, ácido metanoico, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido amínico, formira, bilorina, colo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, incoloro, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, ácido fórmico, 8 °C, 3297, 46,025 | CAS: 64-18-6 | CH₂O₂ | 46,025 g/mol
CH2O2, número de CAS-64-18-6, ácido fórmico, alcohol miricílico, acide formique, ácido metanoico, ácido carboxílico hidrogenado, ácido amínico, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, incoloro, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, ácido fórmico, 8 °C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido metanoico, ácido formílico, ácido aminico, bilorina, ácido carboxílico de hidrógeno, formisotón, miricilo, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
pH 2.1
Punto de fusión 8 °C
Punto de ebullición 101 °C
Color Incolora
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid