Learn More
Ácido fórmico, al 98-100 %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10559570 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
25 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559570 500mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10785711 1 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10141570 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
10792354 25L. Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10559570 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1900/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.10€
    42.20€ / 500 ml
    Ahorro 6.90€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CH₂O₂, número CAS: 64-18-6, ácido formílico, mirmicilo, ácido fórmico, ácido metanoico, ácido carboxílico de hidrógeno, ácido amínico, formira, bilorina, colo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, incoloro, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, ácido fórmico, 8 °C, 3297, 46,025 | CAS: 64-18-6 | CH₂O₂ | 46,025 g/mol
CH2O2, número de CAS-64-18-6, ácido fórmico, alcohol miricílico, acide formique, ácido metanoico, ácido carboxílico hidrogenado, ácido amínico, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, incoloro, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, ácido fórmico, 8 °C, 3297, 46,025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
pH 2,1
Punto de fusión 8 °C
Punto de ebullición 101 °C
Color Incolora
Cantidad 500mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid