Learn More
Ácido fórmico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420853 10,000 g 10000 g
11400853 500 g 500 g
11410853 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13285.0C
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido fórmico se utiliza principalmente como agente antibacteriano conservante en la alimentación animal, en textiles teñidos, cuero curtido y galvanoplastia. En la industria avícola, a veces se agrega al alimento para matar la bacteria E. coli. Actúa como agente reductor para la reducción catalítica del nitrato en el agua.
Solubilidad
Miscible con agua. Parcialmente miscible con tolueno, xileno y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacenar cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Punto de fusión 7°C to 9°C
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Densidad 1.22
Cantidad 10,000 g
Temperatura de inflamación 50°C (156°F)
Índice de refracción 1.371
Sensibilidad Hygroscopic
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Índice Merck 144241
Información de solubilidad Miscible with water. Partially miscible with toluene,xylene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza 97%