Learn More
Ácido fórmico, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10628914 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10259750 500g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10628914 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423750025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Nombre de nota 96+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Índice Merck 15, 4269
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.2200g/mL
Cantidad 2,5 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1,3694 a 1,3714 (20 °C, 589 nm)
Residuos después de la evaporación 0,003% máx.
Presión de vapor Presión de vapor:44 mbar a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.