Learn More
Ácido fórmico, 90%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10775711 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10775711 500mL. 500 ML
10121570 2,5 l 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775711 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1820/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.18€
    38.60€ / 500 ml
    Ahorro 4.58€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Specifications
pH 2,1
Punto de fusión de 8 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02g/mol
Cantidad 500mL.
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formic acid 90%
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.